Merck
795070
Sigma-Aldrich
Glycolaldehyde-1-13C solution
0.1 M in water, 99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13CCH4O2
Peso molecular:
61.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
97% (CP)
Formulario
liquid
concentración
0.1 M in water
cambio de masa
M+1
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC[13C]([H])=O
InChI
1S/C2H4O2/c3-1-2-4/h1,4H,2H2/i1+1
Clave InChI
WGCNASOHLSPBMP-OUBTZVSYSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)