Merck
778443
Sigma-Aldrich
2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl azide solution
10%±2% in toluene, ≥98% (HPLC)
Sinónimos:
Trisyl azide solution
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H23N3O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
309.43
Beilstein/REAXYS Number:
2391566
MDL number:
UNSPSC Code:
12352125
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
liquid
concentration
10%±2% in toluene
impurities
≤0.015% water
refractive index
n20/D 1.499
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)S(=O)(=O)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C15H23N3O2S/c1-9(2)12-7-13(10(3)4)15(14(8-12)11(5)6)21(19,20)18-17-16/h7-11H,1-6H3
InChI key
AEMWUHCKKDPRSK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
39.9 °F
flash_point_c
4.4 °C
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1