774073
Vanadium
pieces, 1-3 mm, 99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Vanadium element
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
8 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
99.9% trace metals basis
Formulario
pieces
resistividad
24.8-26.0 μΩ-cm, 20°C
tamaño de partícula
1-3 mm
bp
3380 °C (lit.)
mp
1890 °C (lit.)
densidad
6.11 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[V]
InChI
1S/V
Clave InChI
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Biomedical implants are essentially foreign substances within the human body that must survive many years’ exposure to demanding mechanical and physiological conditions. Despite these challenges, metal implants have been widely used to substitute for or rebuild hard tissues such as bones and teeth.