773875
Platinum, nanoparticle dispersion
3 nm particle size, 1,000 ppm in H2O, 99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Platinum colloid, Pt NP, Pt dispersion
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99.99% trace metals basis
Formulario
dispersion
nanoparticle
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: platinum
concentración
1,000 ppm in H2O
tamaño de partícula
3 nm
densidad
0.997 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Clave InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
TiO2 exhibits wide band gap semiconductor and memristor properties electronically, with high opacity and UV absorbance optically.
TiO2 exhibits wide band gap semiconductor and memristor properties electronically, with high opacity and UV absorbance optically.
TiO2 exhibits wide band gap semiconductor and memristor properties electronically, with high opacity and UV absorbance optically.
TiO2 exhibits wide band gap semiconductor and memristor properties electronically, with high opacity and UV absorbance optically.