Merck
764965
Sigma-Aldrich
Polyethylenimine hydrochloride
linear, average Mn 15,000, PDI <1.4
Sinónimos:
Linear PEI HCl salt, Poly(ethylene imine hydrochloride), Poly(ethylene imine) HCl salt
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(NHC2H4)nOH·xHCl
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formulario
solid
mol peso
average Mn 15,000
mp
276-281 °C (decomposition)
PDI
<1.4
temp. de almacenamiento
2-8°C
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
This review will focus on the sub-sector of drug delivery concerning the delivery of nucleic acids, with a particular focus on poly(ethyleneimine).
Gene therapy has become one of the most discussed techniques in biomedical research in recent years.
CRISPR/Cas9 delivery via nonviral nanoparticles shows promising advancements for gene editing in disease treatment.
CRISPR/Cas9 delivery via nonviral nanoparticles shows promising advancements for gene editing in disease treatment.
Ver todo