Merck
763489
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-iodoaniline
97%
Sinónimos:
5-Fluoro-2-iodobenzenamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H5FIN
Número de CAS:
Peso molecular:
237.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
41-45 °C
grupo funcional
fluoro
iodo
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Nc1cc(F)ccc1I
InChI
1S/C6H5FIN/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H,9H2
Clave InChI
UCPDOOZBROQHME-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)