762415
2-Azido-1,3-dimethylimidazolinium hexafluorophosphate
97%
Sinónimos:
2-Azido-4,5-dihydro-1,3-dimethyl-1H-imidazolium hexafluorophosphate
About This Item
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
disponibilidad
available only in USA
mp
205-210 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN1CC[N+](C)=C1N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C5H10N5.F6P/c1-9-3-4-10(2)5(9)7-8-6;1-7(2,3,4,5)6/h3-4H2,1-2H3;/q+1;-1
Clave InChI
SKAIRSILDPLHCV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Self-react. C
Código de clase de almacenamiento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?