Merck
762156
Sigma-Aldrich
Di-μ-mesylbis[2′-(amino-N)[1,1′-biphenyl]-2-yl-C]dipalladium(II)
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H26N2O6Pd2S2
Peso molecular:
739.46
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form:
solid
assay:
95%
Quality Level
assay
95%
form
solid
mp
176-186 °C (decomposition)
SMILES string
CS(=O)(=O)O[Pd]c1ccccc1-c2ccccc2N.CS(=O)(=O)O[Pd]c3ccccc3-c4ccccc4N
InChI
1S/2C12H10N.2CH4O3S.2Pd/c2*13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;2*1-5(2,3)4;;/h2*1-6,8-9H,13H2;2*1H3,(H,2,3,4);;/q;;;;2*+1/p-2
InChI key
HWRAKXKBWAQMFD-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)