761737
6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde
97%
Sinónimos:
6-(Trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxaldehyde, 6-(Trifluoromethyl)picolinaldehyde
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
powder or crystals
grupo funcional
aldehyde
fluoro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
FC(F)(F)c1cccc(C=O)n1
InChI
1S/C7H4F3NO/c8-7(9,10)6-3-1-2-5(4-12)11-6/h1-4H
Clave InChI
OMFVRHWVFINADV-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
167.9 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
75.5 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)