Merck
761389
Sigma-Aldrich
(R)-(4,4′,6,6′-Tetramethoxybiphenyl-2,2′-diyl)bis(bis(3,5-dimethylphenyl)phosphine)
97%
Sinónimos:
(R)-Xyl-Garphos
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C48H52O4P2
Número de CAS:
Peso molecular:
754.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]22/D +94.0°, c = 0.5% in dichloromethane
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
>300 °C
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
P(c3c(c(cc(c3)OC)OC)c4c(cc(cc4OC)OC)P(c6cc(cc(c6)C)C)c5cc(cc(c5)C)C)(c2cc(cc(c2)C)C)c1cc(cc(c1)C)C
InChI
1S/C48H52O4P2/c1-29-13-30(2)18-39(17-29)53(40-19-31(3)14-32(4)20-40)45-27-37(49-9)25-43(51-11)47(45)48-44(52-12)26-38(50-10)28-46(48)54(41-21-33(5)15-34(6)22-41)42-23-35(7)16-36(8)24-42/h13-28H,1-12H3
Clave InChI
IDNKFBDRZBLTFQ-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Garphos is a trademark of Kanata Chemical Technologies, Inc.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)