761060
(Tributylphosphoranylidene)acetonitrile
97%
Sinónimos:
(Cyanomethylene)tributylphosphorane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H28NP
Número de CAS:
Peso molecular:
241.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.500 (lit.)
densidad
0.921 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[P](=CC#N)(CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C14H28NP/c1-4-7-11-16(14-10-15,12-8-5-2)13-9-6-3/h14H,4-9,11-13H2,1-3H3
Clave InChI
OZMLUMPWPFZWTP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
(Tributylphosphoranylidene)acetonitrile or cyanomethylenetrimethylphosphorane (Bu3P=CHCN) is a Wittig reagent employed in the transformation of the carbonyl compounds, including aldehydes, esters, and lactones into the corresponding unsaturated nitriles.
Aplicación
(Tributylphosphoranylidene)acetonitrile can be utilized as a reagent in the:
- Stereoselective synthesis of skytanthine and other O- and N-containing heterocycles by Mitsunobu intramolecular cycloalkylation.
- Wittig olefination of esters, lactones, N-Boc lactam, and cyclic imide to corresponding Wittig products.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
(Tributylphosphoranylidene) acetonitrile
Wyatt, Peter B
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2001)
Cyanomethylenetrimethylphosphorane, a powerful reagent for the Wittig olefination of esters, lactones and imides
Tsunoda T, et al.
Tetrahedron Letters, 41(2), 235-237 (2000)
Formation of heterocycles by the Mitsunobu reaction. Stereoselective synthesis of (+)-α-skytanthine
Tsunoda T, et al.
Tetrahedron Letters, 37(14), 2463-2466 (1996)