Merck
741531
Sigma-Aldrich
3-Bromo-1,2-diamino-5-fluorobenzene
97%
Sinónimos:
3-Bromo-5-fluoro-1,2-phenylenediamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H6BrFN2
Número de CAS:
Peso molecular:
205.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
70-75 °C
grupo funcional
bromo
fluoro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Nc1cc(F)cc(Br)c1N
InChI
1S/C6H6BrFN2/c7-4-1-3(8)2-5(9)6(4)10/h1-2H,9-10H2
Clave InChI
VCINLTLIJKUOQC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)