740926
1,2-Dihydroxybenzene-d6
98 atom % D, 98% (CP)
Sinónimos:
Catechol-d6
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
98% (CP)
Formulario
powder
bp
245 °C (lit.)
mp
100-103 °C (lit.)
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1O[2H]
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H/i1D,2D,3D,4D/hD2
Clave InChI
YCIMNLLNPGFGHC-UDDMDDBKSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
260.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
127 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?