Merck
734985
Sigma-Aldrich
1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H6N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
162.15
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
eCl@ss:
32151902
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
176-180 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)c1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C8H6N2O2/c11-8(12)7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
RHXSYTACTOMVLJ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1