Merck
734578
Sigma-Aldrich
Ruthenium iodide
anhydrous, ≥99% trace metals basis
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
I3Ru
Número de CAS:
Peso molecular:
481.78
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
anhydrous
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% trace metals basis
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
590 °C (dec.)
cadena SMILES
I[Ru](I)I
InChI
1S/3HI.Ru/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clave InChI
LJZVDOUZSMHXJH-UHFFFAOYSA-K
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Artículos
Hydrogen is one of the most important resources in providing food, fuel, and chemical products for our everyday life. Sustainable catalytic hydrogen production from bioethanol has gained significant attention in recent years due to globally diminishing fossil fuel supplies, which have necessitated the search for new chemical feedstocks.