Merck
730254
Sigma-Aldrich
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamine
96%
Sinónimos:
1H,1H-Heptafluorobutylamine, 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H4F7N
Número de CAS:
Peso molecular:
199.07
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
96%
Formulario
liquid
densidad
1.456 g/mL at 25 °C
grupo funcional
amine
fluoro
cadena SMILES
NCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H4F7N/c5-2(6,1-12)3(7,8)4(9,10)11/h1,12H2
Clave InChI
WBGBQSRNXPVFDB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
210.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
98.9 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Esther van Andel et al.
ACS applied materials & interfaces, 9(44), 38211-38221 (2017-10-25)
Micron- and nano-sized particles are extensively used in various biomedical applications. However, their performance is often drastically hampered by the nonspecific adsorption of biomolecules, a process called biofouling, which can cause false-positive and false-negative outcomes in diagnostic tests. Although antifouling