72575
(R)-(+)-2-[2-(Diphenylphosphino)phenyl]-4-isopropyl-2-oxazoline
≥97.0% (CHN)
Sinónimos:
(R)-(+)-2-[2-(Diphenylphosphino)phenyl]-4,5-dihydro-4-isopropyl-oxazole
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥97.0% (CHN)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]20/D +48±3°, c = 1.4% in chloroform
mp
85-90 °C
grupo funcional
ether
phosphine
cadena SMILES
CC(C)[C@@H]1COC(=N1)c2ccccc2P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H24NOP/c1-18(2)22-17-26-24(25-22)21-15-9-10-16-23(21)27(19-11-5-3-6-12-19)20-13-7-4-8-14-20/h3-16,18,22H,17H2,1-2H3/t22-/m0/s1
Clave InChI
OUQSAXROROGQEE-QFIPXVFZSA-N
Envase
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Contenido relacionado
Andreas Pfaltz's chiral ligand designs, like semicorrins, pioneered bisoxazolines for widespread catalytic asymmetric synthesis.
Andreas Pfaltz's chiral ligand designs, like semicorrins, pioneered bisoxazolines for widespread catalytic asymmetric synthesis.
Andreas Pfaltz's chiral ligand designs, like semicorrins, pioneered bisoxazolines for widespread catalytic asymmetric synthesis.
Andreas Pfaltz's chiral ligand designs, like semicorrins, pioneered bisoxazolines for widespread catalytic asymmetric synthesis.