725463
CX41
Umicore
Sinónimos:
Dichloro[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)-1,3-dihydro-2H-imidazol-2-ylidene]palladium(II) dimer, Dichloro[1,3-bis(diisopropylphenyl)-2-imidazolidinylidene]palladium(II) dimer, [(SIPr)PdCl2]2
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
331 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N2C=CN(c3c(cccc3C(C)C)C(C)C)\C2=[Pd](\Cl)Cl.CC(C)c4cccc(C(C)C)c4N5C=CN(c6c(cccc6C(C)C)C(C)C)\C5=[Pd](\Cl)Cl
InChI
1S/2C27H36N2.4ClH.2Pd/c2*1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;;;;;;/h2*9-16,18-21H,1-8H3;4*1H;;/q;;;;;;2*+2/p-4
Clave InChI
TXCXGICCIUAGJY-UHFFFAOYSA-J
Categorías relacionadas
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)