Merck
725102
Sigma-Aldrich
(2R,3R)-(+)-2,3-Bis(diphenylphosphino)butane
Sinónimos:
(R,R)-Chiraphos
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H28P2
Número de CAS:
Peso molecular:
426.47
MDL number:
UNSPSC Code:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
crystals
Quality Level
mp
104-108 °C
functional group
phosphine
SMILES string
C[C@H]([C@@H](C)P(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C28H28P2/c1-23(29(25-15-7-3-8-16-25)26-17-9-4-10-18-26)24(2)30(27-19-11-5-12-20-27)28-21-13-6-14-22-28/h3-24H,1-2H3/t23-,24-/m1/s1
InChI key
FWXAUDSWDBGCMN-DNQXCXABSA-N
Categorías relacionadas
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)