723029
Cyanomethyl dodecyl trithiocarbonate
98% (HPLC)
Sinónimos:
S-Cyanomethyl-S-dodecyltrithiocarbonate
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98% (HPLC)
Formulario
solid
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCSC(=S)SCC#N
InChI
1S/C15H27NS3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-18-15(17)19-14-12-16/h2-11,13-14H2,1H3
Clave InChI
URUIKGRSOJEVQG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
RAFT polymerization uses commercial agents to control polymer properties without cytotoxic heavy metals like ATRP.
RAFT polymerization uses commercial agents to control polymer properties without cytotoxic heavy metals like ATRP.
RAFT polymerization uses commercial agents to control polymer properties without cytotoxic heavy metals like ATRP.
RAFT polymerization uses commercial agents to control polymer properties without cytotoxic heavy metals like ATRP.
Protocolos
RAFT polymerization offers precise control, enabling tailored synthesis of complex polymer structures.
RAFT polymerization offers precise control, enabling tailored synthesis of complex polymer structures.
RAFT polymerization offers precise control, enabling tailored synthesis of complex polymer structures.
RAFT polymerization offers precise control, enabling tailored synthesis of complex polymer structures.