Merck
721816
Sigma-Aldrich
1-Boc-3-(aminomethyl)pyrrolidine
Sinónimos:
tert-Butyl 3-(aminomethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H20N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
200.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
solid
mp
206-210 °C
grupo funcional
amine
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CN)C1
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-5-4-8(6-11)7-12/h8H,4-7,11H2,1-3H3
Clave InChI
OGCCBDIYOAFOGK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)