721298
Pyruvic-1,2-13C2 acid
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Sinónimos:
2-Oxo-propanoic-1,2-13C2 acid
About This Item
Fórmula lineal:
CH313CO13CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
90.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensayo
≥99% (CP)
Formulario
liquid
bp
165 °C (lit.)
densidad
1.295 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+2
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C[13C](=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)/i2+1,3+1
Clave InChI
LCTONWCANYUPML-SUEIGJEOSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?