Merck
720410
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethylisoxazol-4-yl-4-boronic acid
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H8BNO3
Número de CAS:
Peso molecular:
140.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥95%
Formulario
powder or crystals
mp
82-86 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1noc(C)c1B(O)O
InChI
1S/C5H8BNO3/c1-3-5(6(8)9)4(2)10-7-3/h8-9H,1-2H3
Clave InChI
DIIFZCPZIRQDIJ-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)