719366
N-Methyl-2-(tributylstannyl)indole
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
liquid
densidad
1.140 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1cc2ccccc2n1C
InChI
1S/C9H8N.3C4H9.Sn/c1-10-7-6-8-4-2-3-5-9(8)10;3*1-3-4-2;/h2-6H,1H3;3*1,3-4H2,2H3;
Clave InChI
QHCNIBQIQQKJPD-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
>300.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 149 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)