Merck
718106
Sigma-Aldrich
Isopropyl-1,1,1,3,3,3-d6-amine
99 atom % D
Sinónimos:
2-Aminopropane-d6
About This Item
Fórmula lineal:
CD3CH(NH2)CD3
Peso molecular:
65.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % D
Ensayo
99% (CP)
Formulario
liquid
bp
33-34 °C
densidad
0.762 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])C(N)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H9N/c1-3(2)4/h3H,4H2,1-2H3/i1D3,2D3
Clave InChI
JJWLVOIRVHMVIS-WFGJKAKNSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-0.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-18 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)