Merck
717827
Sigma-Aldrich
3-Phenylisoxazole-5-carboxaldehyde
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H7NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
173.17
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form:
solid
assay:
97%
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
73-77 °C
functional group
aldehyde
phenyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=Cc1cc(no1)-c2ccccc2
InChI
1S/C10H7NO2/c12-7-9-6-10(11-13-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H
InChI key
SZXMDUKWIYIKKS-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)