Merck
715492
Sigma-Aldrich
4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid
≥94%
Sinónimos:
(4-(Dimethylaminocarbonyl)phenyl)boronic acid, 4-(N,N-Dimethylaminocarbonyl)phenylboronic acid, 4-(Dimethylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 4-Dimethylcarbamoylphenylboronic acid, [4-(N,N-Dimethylaminocarbonyl)phenyl]boronic acid, [4-(N,N-Dimethylcarbamoyl)phenyl]boronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H12BNO3
Número de CAS:
Peso molecular:
193.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥94%
Formulario
solid
mp
141-145 °C
grupo funcional
amide
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CN(C)C(=O)c1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C9H12BNO3/c1-11(2)9(12)7-3-5-8(6-4-7)10(13)14/h3-6,13-14H,1-2H3
Clave InChI
QJYYVSIRDJVQJW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
May contain varying amounts of anhydride
Aplicación
Reactant for preparation of:
  • Selective glucocorticoid receptor agonists
  • (thienopyridine)carboxamides as checkpoint 1 kinase (CHK1) inhibitors
  • [(pyrrolo[2,3-b]pyridinyl)methylene]hydroxybenzofuranones as ATP-competitive inhibitors of the mammalian target of rapamycin
  • Pyrrolopyridines as inhibitors of insulin-like growth factor-1 receptor tyrosine kinase
Reactant for:
  • Copper-mediated N-arylation of quinazolinediones
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)