715298
1,2,4,5-Tetrakis(4-carboxyphenyl)benzene
contains up to 6 wt. % water, ≥98%
Sinónimos:
4,4′,4′′,4′′′-benzene-1,2,4,5-tetrayltetrabenzoic acid, H4TCPB
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98%
Formulario
powder
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1)-c2cc(-c3ccc(cc3)C(O)=O)c(cc2-c4ccc(cc4)C(O)=O)-c5ccc(cc5)C(O)=O
InChI
1S/C34H22O8/c35-31(36)23-9-1-19(2-10-23)27-17-29(21-5-13-25(14-6-21)33(39)40)30(22-7-15-26(16-8-22)34(41)42)18-28(27)20-3-11-24(12-4-20)32(37)38/h1-18H,(H,35,36)(H,37,38)(H,39,40)(H,41,42)
Clave InChI
SRTQKANXPMBQCX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- the formation of supramolecular heterostructures to functionalize black phosphorus
- synthesis of microporous metal-organic frameworks (MOFs) for potential usage in hydrogen storage, gas separation, and catalysis.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
85 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.