714887
2,2′-Azobis(2-methylpropionitrile) solution
0.2 M in toluene
Sinónimos:
α,α,′-Azoisobutyronitrile solution, AIBN solution
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
concentración
0.2 M in toluene
índice de refracción
n20/D 1.495
densidad
0.858 g/mL at 25 °C
grupo funcional
azo
nitrile
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(\N=N\C(C)(C)C#N)C#N
InChI
1S/C8H12N4/c1-7(2,5-9)11-12-8(3,4)6-10/h1-4H3/b12-11+
Clave InChI
OZAIFHULBGXAKX-VAWYXSNFSA-N
Aplicación
- Synthesis of styrene-vinyl pyridine diblock copolymers by reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization.
- Preparation of silicon oxycarbide glasses.
- Synthesis of poly [N-(p-vinyl benzyl) phthalimide] for the preparation of titanium dioxide composites for electrophoretic displays.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
39.9 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
4.4 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?