Merck
711586
Sigma-Aldrich
2-(Methylamino)phenol
≥97%
Sinónimos:
N-Methyl-2-aminophenol, N-Methyl-2-hydroxyaniline
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H9NO
Número de CAS:
Peso molecular:
123.15
Beilstein/REAXYS Number:
970951
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
≥97%
form
crystals
mp
89-94 °C
SMILES string
CNc1ccccc1O
InChI
1S/C7H9NO/c1-8-6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,8-9H,1H3
InChI key
JHKKTXXMAQLGJB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c