707511
(1R,2R)-(+)-N,N′-Dimethyl-1,2-bis[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanediamine
97%
Sinónimos:
(1R,2R)-(+)-N,N′-Dimethyl-1,2-bis[(3-trifluoromethyl)phenyl]-1,2-ethanediamine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
powder
actividad óptica
[α]22/D +18.0°, c = 1 in chloroform
mp
112-117 °C
cadena SMILES
CN[C@@H]([C@H](NC)c1cccc(c1)C(F)(F)F)c2cccc(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C18H18F6N2/c1-25-15(11-5-3-7-13(9-11)17(19,20)21)16(26-2)12-6-4-8-14(10-12)18(22,23)24/h3-10,15-16,25-26H,1-2H3/t15-,16-/m1/s1
Clave InChI
SBGOGHODWUZHIY-HZPDHXFCSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)