Merck
706221
Sigma-Aldrich
2-Aminopyrimidine-5-boronic acid
≥95.0%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H6BN3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
138.92
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0%
Formulario
solid
mp
206-211 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Nc1ncc(cn1)B(O)O
InChI
1S/C4H6BN3O2/c6-4-7-1-3(2-8-4)5(9)10/h1-2,9-10H,(H2,6,7,8)
Clave InChI
CGHYQZASLKERLV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
May contain varying amounts of anhydride
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)