705195
1-Methylxanthine-2,4,5,6-13C4, 1,3,9-15N3
≥98 atom %, ≥98% (CP)
Sinónimos:
2,6-Dihydroxy-1-methylpurine-13C4,15N3 (2,4,5,6-13C4, 1,3,9-15N3)
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
≥98 atom %
Quality Level
assay
≥98% (CP)
form
powder
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mp
≥300 °C
mass shift
M+7
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[15N]1[13C](=O)[15NH][13c]2[15nH]cn[13c]2[13C]1=O
InChI
1S/C6H6N4O2/c1-10-5(11)3-4(8-2-7-3)9-6(10)12/h2H,1H3,(H,7,8)(H,9,12)/i3+1,4+1,5+1,6+1,8+1,9+1,10+1
InChI key
MVOYJPOZRLFTCP-UDDVCBLJSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?