703524
Lithium tert-amoxide solution
40 % (w/w) in heptanes
Sinónimos:
Lithium 2-methyl-2-butoxide, Lithium tert-amylate, Lithium tert-pentoxide, Lithium tert-pentyloxide
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
Nivel de calidad
concentración
40 % (w/w) in heptanes
~3.1 M in heptane
densidad
0.73 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
[Li+].CCC(C)(C)[O-]
InChI
1S/C5H11O.Li/c1-4-5(2,3)6;/h4H2,1-3H3;/q-1;+1
Clave InChI
QPDJILZPDAMLFH-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
15.1 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-9.4 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?