701734
Bromobenzene-d5
reagent grade, ≥99 atom % D, ≥99% (CP)
Sinónimos:
Pentadeuterobromobenzene
About This Item
Productos recomendados
grado
reagent grade
pureza isotópica
≥99 atom % D
Ensayo
≥99% (CP)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.5585 (lit.)
bp
156 °C
53 °C/23 mmHg (lit.)
densidad
1.538 g/mL at 25 °C
1.539 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
electronics
pharmaceutical
cambio de masa
M+5
cadena SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(Br)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H5Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
Clave InChI
QARVLSVVCXYDNA-RALIUCGRSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
123.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
51 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?