697559
Lithium-6Li hexafluorophosphate
95 atom % 6Li, 98% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
6LiPF6
Número de CAS:
Peso molecular:
150.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
Productos recomendados
pureza isotópica
95 atom % 6Li
Ensayo
98% (CP)
Formulario
solid
mp
200 °C (dec) (lit.)
cambio de masa
M-1
cadena SMILES
[6Li+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/F6P.Li/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1/i;1-1
Clave InChI
AXPLOJNSKRXQPA-HCMAANCNSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?