Merck
697176
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3-methylbenzonitrile
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H6BrN
Número de CAS:
Peso molecular:
196.04
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
powder
mp
67-71 °C
SMILES string
Cc1cccc(C#N)c1Br
InChI
1S/C8H6BrN/c1-6-3-2-4-7(5-10)8(6)9/h2-4H,1H3
InChI key
RNHZLKDKPMISMY-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c