696439
(S)-Ethyl piperidine-3-carboxylate
97%
Sinónimos:
(S)-3-Piperidinecarboxylic acid ethyl ester, (S)-Ethyl nipecotate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H15NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
157.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.471
densidad
1.043 g/mL at 25 °C
grupo funcional
ester
cadena SMILES
CCOC(=O)[C@H]1CCCNC1
InChI
1S/C8H15NO2/c1-2-11-8(10)7-4-3-5-9-6-7/h7,9H,2-6H2,1H3/t7-/m0/s1
Clave InChI
XIWBSOUNZWSFKU-ZETCQYMHSA-N
Aplicación
Reactant for synthesis of:
Reactive for oxidative C-arylation of free (NH)-heterocycles via direct (sp3) C-H bond functionalization
- DPP-4 inhibitors
- JAK2 inhibitors
- Serotonin and noradrenaline reuptake inhibitors
- Human tryptase inhibitors
- Anti-thrombotic nicecotamides
Reactive for oxidative C-arylation of free (NH)-heterocycles via direct (sp3) C-H bond functionalization
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
170.1 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
76.7 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?