Merck
686875
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-propenylboronic acid pinacol ester
97%
Sinónimos:
2,2-Dimethylethenylboronic acid pinacol ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H19BO2
Número de CAS:
Peso molecular:
182.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.4422
densidad
0.8879 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
C\C(C)=C\B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C10H19BO2/c1-8(2)7-11-12-9(3,4)10(5,6)13-11/h7H,1-6H3
Clave InChI
LWXHOCHDERDUID-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
150.1 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
65.6 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)