Merck
686573
Sigma-Aldrich
Hyperbranched bis-MPA polyester-64-hydroxyl, generation 4
≥97%
Sinónimos:
ALH-64-OH, Hyperbranched Polymer, Hyperpolymer
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C315H512O189
Número de CAS:
Peso molecular:
7323.32
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
descripción
hydroxyl surface groups
Ensayo
≥97%
Formulario
powder (lyophilized)
mol peso
generation 4
nº de grupos superficiales
64 (avg.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(CO)(CO)C(=O)OCC(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)C(=O)OCC(C)(COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)C(=O)OCC(C)(COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)C(=O)OCCOCCOCC(COCCOC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)(COCCOC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)COCCOC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO
InChI
1S/C315H512O189/c1-255(71-316,72-317)195(380)449-143-291(37,144-450-196(381)256(2,73-318)74-319)231(416)489-175-307(53,176-490-232(417)292(38,145-451-197(382)257(3,75-320)76-321)146-452-198(383)258(4,77-322)78-323)247(432)481-135-287(33,136-482-248(433)308(54,177-491-233(418)293(39,147-453-199(384)259(5,79-324)80-325)148-454-200(385)260(6,81-326)82-327)178-492-234(419)294(40,149-455-201(386)261(7,83-328)84-329)150-456-202(387)262(8,85-330)86-331)227(412)445-67-63-440-61-62-441-191-315(192-442-64-68-446-228(413)288(34,137-483-249(434)309(55,179-493-235(420)295(41,151-457-203(388)263(9,87-332)88-333)152-458-204(389)264(10,89-334)90-335)180-494-236(421)296(42,153-459-205(390)265(11,91-336)92-337)154-460-206(391)266(12,93-338)94-339)138-484-250(435)310(56,181-495-237(422)297(43,155-461-207(392)267(13,95-340)96-341)156-462-208(393)268(14,97-342)98-343)182-496-238(423)298(44,157-463-209(394)269(15,99-344)100-345)158-464-210(395)270(16,101-346)102-347,193-443-65-69-447-229(414)289(35,139-485-251(436)311(57,183-497-239(424)299(45,159-465-211(396)271(17,103-348)104-349)160-466-212(397)272(18,105-350)106-351)184-498-240(425)300(46,161-467-213(398)273(19,107-352)108-353)162-468-214(399)274(20,109-354)110-355)140-486-252(437)312(58,185-499-241(426)301(47,163-469-215(400)275(21,111-356)112-357)164-470-216(401)276(22,113-358)114-359)186-500-242(427)302(48,165-471-217(402)277(23,115-360)116-361)166-472-218(403)278(24,117-362)118-363)194-444-66-70-448-230(415)290(36,141-487-253(438)313(59,187-501-243(428)303(49,167-473-219(404)279(25,119-364)120-365)168-474-220(405)280(26,121-366)122-367)188-502-244(429)304(50,169-475-221(406)281(27,123-368)124-369)170-476-222(407)282(28,125-370)126-371)142-488-254(439)314(60,189-503-245(430)305(51,171-477-223(408)283(29,127-372)128-373)172-478-224(409)284(30,129-374)130-375)190-504-246(431)306(52,173-479-225(410)285(31,131-376)132-377)174-480-226(411)286(32,133-378)134-379/h316-379H,61-194H2,1-60H3
Clave InChI
GQHXGYXVJHXWBS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Soluble in polar solvents such as DMSO, and methanol. Emulsifies in water (colloidal system).
calculated mol. wt. 7,323
Otras notas
Bis-MPA =2,2-Bis(hydroxyl-methyl)propionic acid
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>212.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 100 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Idoia Martín-de-Lucía et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 249, 581-588 (2019-04-02)
Hyperbranched polymers are nanomaterials belonging to the class of dendritic architectures with increasing applications in many diverse fields. We studied the toxicity of two hyperbranched polymers to the freshwater crustacean Daphnia magna. A hyperbranched hydroxyl-terminated polyester and a commercial hyperbranched
Artículos
Dendrons in nanomaterials - Find features and benefits of polyester dendrons and hyperbranched polymer products.