Merck
680974
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trimethoxyphenylmagnesium bromide
0.5 M in THF
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3O)3C6H2MgBr
Número de CAS:
Peso molecular:
271.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
idoneidad de la reacción
reaction type: Grignard Reaction
Nivel de calidad
concentración
0.5 M in THF
densidad
0.979 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1cc([Mg]Br)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C9H11O3.BrH.Mg/c1-10-7-5-4-6-8(11-2)9(7)12-3;;/h5-6H,1-3H3;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
YWBLTWDGWZPYLJ-UHFFFAOYSA-M
Otras notas
Storage below 25 degrees C may cause the formation of crystalline magnesium salts. Moving the container to a warm location and occasional gentle swirling should redissolve the solid.
Información legal
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
<-4.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
< -20 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)