680400
4,4′-Diformyltriphenylamine
95%
Sinónimos:
4,4′-(Phenylimino)bisbenzaldehyde, Bis(4-formylphenyl)aniline, Bis(4-formylphenyl)phenylamine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
142-146 °C
grupo funcional
aldehyde
cadena SMILES
[H]C(=O)c1ccc(cc1)N(c2ccccc2)c3ccc(cc3)C([H])=O
InChI
1S/C20H15NO2/c22-14-16-6-10-19(11-7-16)21(18-4-2-1-3-5-18)20-12-8-17(15-23)9-13-20/h1-15H
Clave InChI
DOUAFMIJGIUWJX-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)