Merck
675008
Sigma-Aldrich
4-Amino-5-phenyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H8N4S
Número de CAS:
Peso molecular:
192.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
195 °C (dec.) (lit.)
211-215 °C (dec.)
grupo funcional
phenyl
cadena SMILES
Nn1c(S)nnc1-c2ccccc2
InChI
1S/C8H8N4S/c9-12-7(10-11-8(12)13)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,9H2,(H,11,13)
Clave InChI
OKNHZPGPLNUEPC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Muthaiah Shellaiah et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 9(3) (2019-03-14)
Novel Cd2+ ions mediated reproducible hybrid graphite-diamond nanowire (G-DNWs; Cd2+-NDS1 NW) growth from 4-Amino-5-phenyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol (S1) functionalized diamond nanoparticles (NDS1) via supramolecular assembly is reported and demonstrated through TEM and AFM images. FTIR, EDX and XPS studies reveal the supramolecular coordination