Merck
673404
Sigma-Aldrich
1,3-Dicyclohexylbenzimidazolium chloride
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H27ClN2
Número de CAS:
Peso molecular:
318.88
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
mp
216-220 °C
cadena SMILES
[Cl-].C1CCC(CC1)n2c[n+](C3CCCCC3)c4ccccc24
InChI
1S/C19H27N2.ClH/c1-3-9-16(10-4-1)20-15-21(17-11-5-2-6-12-17)19-14-8-7-13-18(19)20;/h7-8,13-17H,1-6,9-12H2;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
JACUDTKAZHCIPU-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Aplicación
  • Catalyst in rhodium-N-heterocyclic carbene complex-catalyzed O-arylation of phenols with arylbromides
  • Reactant in preparation of Pd-PEPPSI complexes for catalysis of cross-coupling reactions
Información legal
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Emerging class of privileged ligands