Merck
672858
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethoxy)phenylacetylene
97%
Sinónimos:
4-Ethynyl-1-(trifluoromethoxy)benzene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H5F3O
Número de CAS:
Peso molecular:
186.13
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
refractive index
n20/D 1.4554
density
1.215 g/mL at 25 °C
SMILES string
FC(F)(F)Oc1ccc(cc1)C#C
InChI
1S/C9H5F3O/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)13-9(10,11)12/h1,3-6H
InChI key
RWWGGRCLMVYXPM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
104.0 °F
flash_point_c
40 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1