670855
5-Bromo-1-pentanol
technical, ≥80% (GC)
About This Item
Productos recomendados
grado
technical
Ensayo
≥80% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.482
grupo funcional
bromo
hydroxyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OCCCCCBr
InChI
1S/C5H11BrO/c6-4-2-1-3-5-7/h7H,1-5H2
Clave InChI
WJVQJXVMLRGNGA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
104.0 - 122.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
40 - 50 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?