Merck
665029
Sigma-Aldrich
1-(1-Adamantyl)-3-(2,4,6-trimethylphenyl)imidazolinium chloride
Sinónimos:
1-(1-Adamantyl)-3-(2,4,6-trimethylphenyl)-4,5-dihydroimidazolium chloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H31ClN2
Número de CAS:
Peso molecular:
358.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
reaction type: Ring-Opening Polymerization
mp
263-280 °C
cadena SMILES
[Cl-].Cc1cc(C)c(N2CC[N+](=C2)C34CC5CC(CC(C5)C3)C4)c(C)c1
InChI
1S/C22H31N2.ClH/c1-15-6-16(2)21(17(3)7-15)23-4-5-24(14-23)22-11-18-8-19(12-22)10-20(9-18)13-22;/h6-7,14,18-20H,4-5,8-13H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/t18-,19+,20-,22-;
Clave InChI
MJOMRTQWLPXDJQ-ZFCGJYDVSA-M
Aplicación
Reactant for:
  • Preparation of chelated ruthenium alkoxybenzylidene imidazolidene carbene pivalate catalysts for Z-selective olefin metathesis
  • Use in ring-opening metathesis polymerization and ring-closing metathesis reactions via Grubbs catalyst mediated reactions
  • Preparation of adamantyl-substituted N-heterocyclic carbene ligands in second-generation Grubbs-type iridium metathesis catalysis
Información legal
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)