658979
2-(4-Bromophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine
97%
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
216-220 °C
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
Brc1ccc(cc1)-c2cn3ccccc3n2
InChI
1S/C13H9BrN2/c14-11-6-4-10(5-7-11)12-9-16-8-2-1-3-13(16)15-12/h1-9H
Clave InChI
GRZUOGFRIHABDK-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)