Merck
654000
Sigma-Aldrich
N-Boc-cis-4-hydroxy-L-proline methyl ester
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H19NO5
Número de CAS:
Peso molecular:
245.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
82-86 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
COC(=O)[C@@H]1C[C@H](O)CN1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H19NO5/c1-11(2,3)17-10(15)12-6-7(13)5-8(12)9(14)16-4/h7-8,13H,5-6H2,1-4H3/t7-,8-/m0/s1
Clave InChI
MZMNEDXVUJLQAF-YUMQZZPRSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)