Merck
642770
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-bromobenzonitrile
97%
About This Item
Fórmula lineal:
H2NC6H3(Br)CN
Número de CAS:
Peso molecular:
197.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
106-110 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
nitrile
cadena SMILES
Nc1ccc(cc1Br)C#N
InChI
1S/C7H5BrN2/c8-6-3-5(4-9)1-2-7(6)10/h1-3H,10H2
Clave InChI
POESQIHWIIWNJL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)